4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946463-1G OR946463-5G
APOSOR946463-1GEA 219 EUR
APOSOR946463-1G APOSOR946463-5G
4-Cyano-N-propylbenzamide 96%
4-Cyano-N-propylbenzamide
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09933204
Núm. CAS: 855264-75-4