Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR946502-100MG OR946502-1G
APOSOR946502-100MGEA 81.2 EUR
APOSOR946502-100MG APOSOR946502-1G
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Methyl 4-(1-aminocyclopropyl)benzoate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
MW: 191.226 g/mol
Pto. de fusión: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11616340
Núm. CAS: 1006037-03-1