2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946549-1G OR946549-250MG
APOSOR946549-1GEA 770 EUR
APOSOR946549-1G APOSOR946549-250MG
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride
Formula: C₆H₁₂ClN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02667639
Núm. CAS: 2554-93-0