1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946554-1G OR946554-250MG
APOSOR946554-1GEA 647 EUR
APOSOR946554-1G APOSOR946554-250MG
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine 95%
1-(1-Isobutylpiperidin-4-yl)methanamine
Formula: C₁₀H₂₂N₂
MW: 170,295 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07365294
Núm. CAS: 258345-24-3