(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946560-1G OR946560-250MG
APOSOR946560-1GEA 841 EUR
APOSOR946560-1G APOSOR946560-250MG
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol 95%
(3-P-Tolyl-isoxazol-5-yl)-methanol
Formula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06738486
Núm. CAS: 206055-87-0