3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Isobutyramidobenzeneboronic acid
OR9466-1G OR9466-5G
APOSOR9466-1GEA 183 EUR
APOSOR9466-1G APOSOR9466-5G
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid
Formula: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207,034 g/mol
Pto. de fusión: 275…277 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235080
Núm. CAS: 874459-76-4