2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946604-1G OR946604-250MG
APOSOR946604-1GEA 647 EUR
APOSOR946604-1G APOSOR946604-250MG
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile 95%
2-(Pyrimidin-4-yl)acetonitrile
Formula: C₆H₅N₃
MW: 119.124 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015870
Núm. CAS: 794522-90-0