2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR946636-100MG OR946636-250MG
APOSOR946636-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR946636-100MG APOSOR946636-250MG
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid 95+%
2-(5-Chloropyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09925072
Núm. CAS: 1000522-43-9