Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946697-1G
OR946697-5G
APOSOR946697-1GEA
168
EUR
APOSOR946697-1G
APOSOR946697-5G
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate 95%
Ethyl 4-methyl-2-cyclohexanone-1-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₆O₃ MW: 184,232 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001632 Núm. CAS: 13537-82-1 |