5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946700-1G OR946700-250MG
APOSOR946700-1GEA 350 EUR
APOSOR946700-1G APOSOR946700-250MG
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formula: C₉H₉N₃O
MW: 175,187 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00469195
Núm. CAS: 109060-64-2