2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Methyl-1,4-diazepane, N1-BOC protected
OR946706-1G OR946706-250MG
APOSOR946706-1GEA 1090 EUR
APOSOR946706-1G APOSOR946706-250MG
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected 98%
2-Methyl-homopiperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18432596
Núm. CAS: 1260422-99-8