N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-(4-(2-Hydroxyethyl)phenyl)acetamide
OR946802-1G OR946802-5G
APOSOR946802-1GEA 91.5 EUR
APOSOR946802-1G APOSOR946802-5G
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide 95%
N-[4-(2-Hydroxyethyl)phenyl]acetamide
Formula: C₁₀H₁₃NO₂
MW: 179,216 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01536093
Núm. CAS: 83345-11-3