Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946836-1G OR946836-250MG
APOSOR946836-1GEA 790 EUR
APOSOR946836-1G APOSOR946836-250MG
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037852
Núm. CAS: 56904-09-7