2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR946864-1G OR946864-250MG
APOSOR946864-1GEA 734 EUR
APOSOR946864-1G APOSOR946864-250MG
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol 95%
2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)ethanol
Formula: C₈H₉N₃O
MW: 163,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00957173
Núm. CAS: 938-56-7