Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947016-1G OR947016-5G
APOSOR947016-1GEA 139 EUR
APOSOR947016-1G APOSOR947016-5G
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
MW: 171,194 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD15144251
Núm. CAS: 61995-19-5