5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947028-1G OR947028-250MG
APOSOR947028-1GEA 754 EUR
APOSOR947028-1G APOSOR947028-250MG
5-Methoxynaphthalen-1-ol 95%
5-Methoxynaphthalen-1-ol
Formula: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174.196 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00512042
Núm. CAS: 3588-80-5