3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947031-1G OR947031-250MG
APOSOR947031-1GEA 667 EUR
APOSOR947031-1G APOSOR947031-250MG
3-(Methylamino)cyclohexanol 95%
3-(Methylamino)cyclohexanol
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16620320
Núm. CAS: 89854-96-6