tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947144-1G OR947144-250MG
APOSOR947144-1GEA 754 EUR
APOSOR947144-1G APOSOR947144-250MG
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate 95%
tert-Butyl 3-hydroxy-2-methylpropylcarbamate
Formula: C₉H₁₉NO₃
MW: 189,252 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14635738
Núm. CAS: 480451-99-8