3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: tert-Butyl methyl(3-oxopropyl)carbamate, tert-Butyl N-methyl-N-(3-oxopropyl)carbamate
OR947154-1G OR947154-250MG
APOSOR947154-1GEA 453 EUR
APOSOR947154-1G APOSOR947154-250MG
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected 95%
3-(Methylamino)propanal, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₇NO₃
MW: 187.236 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD09751791
Núm. CAS: 273757-11-2