(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947242-1G OR947242-25G OR947242-5G
APOSOR947242-1GEA 125 EUR
APOSOR947242-1G APOSOR947242-25G APOSOR947242-5G
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate 95%
(E)-Methyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate
Formula: C₇H₉NO₃
MW: 155,151 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00087470
Núm. CAS: 71363-39-8