2-(Formylamino)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947271-1G OR947271-250MG
APOSOR947271-1GEA 841 EUR
APOSOR947271-1G APOSOR947271-250MG
2-(Formylamino)pyridine 95%
2-(Formylamino)pyridine
Formula: C₆H₆N₂O
MW: 122,125 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043008
Núm. CAS: 34813-97-3