2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947312-1G OR947312-250MG
APOSOR947312-1GEA 446 EUR
APOSOR947312-1G APOSOR947312-250MG
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid 95%
2-(2-Cyano-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18394271
Núm. CAS: 52786-67-1