1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947321-1G OR947321-5G
APOSOR947321-1GEA 30.6 EUR
APOSOR947321-1G APOSOR947321-5G
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene
Formula: C₁₁H₁₆O
MW: 164,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425268
Núm. CAS: 15359-98-5