1-Chloro-4-methoxyisoquinoline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947329-1G OR947329-250MG
APOSOR947329-1GEA 252 EUR
APOSOR947329-1G APOSOR947329-250MG
1-Chloro-4-methoxyisoquinoline 95%
1-Chloro-4-methoxyisoquinoline
Formula: C₁₀H₈ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846289
Núm. CAS: 3336-60-5