3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947339-1G OR947339-5G
APOSOR947339-1GEA 101 EUR
APOSOR947339-1G APOSOR947339-5G
3-Chloro-4-formylbenzonitrile 97%
3-Chloro-4-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036376
Núm. CAS: 58588-64-0