3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947341-1G OR947341-5G
APOSOR947341-1GEA 97.3 EUR
APOSOR947341-1G APOSOR947341-5G
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline 95%
3,4-Dimethyl-5-nitroaniline
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166.177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09880021
Núm. CAS: 64823-22-9