4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (4-Methyl-2-nitrophenyl)methanol
OR947345-1G OR947345-5G
APOSOR947345-1GEA 109 EUR
APOSOR947345-1G APOSOR947345-5G
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol
Formula: C₈H₉NO₃
MW: 167,162 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08275452
Núm. CAS: 22996-24-3