Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR947357-1G OR947357-250MG
APOSOR947357-1GEA 509 EUR
APOSOR947357-1G APOSOR947357-250MG
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-formyl-2-methylbenzoate
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD21099506
Núm. CAS: 675148-96-6