5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947362-1G OR947362-250MG
APOSOR947362-1GEA 647 EUR
APOSOR947362-1G APOSOR947362-250MG
5-Formyl-2-methylbenzoic acid 95%
5-Formyl-2-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26673176
Núm. CAS: 105650-34-8