5-Chloro-2-formylbenzonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR947365-1G OR947365-250MG
APOSOR947365-1GEA 101 EUR
APOSOR947365-1G APOSOR947365-250MG
5-Chloro-2-formylbenzonitrile 95%
5-Chloro-2-formylbenzonitrile
Formula: C₈H₄ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699538
Núm. CAS: 77532-88-8