3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2(3H)-one
OR947396-5G
APOSOR947396-5GEA 154 EUR
APOSOR947396-5G
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol 95%
3H-Imidazo[4,5-c]pyridin-2-ol
Formula: C₆H₅N₃O
MW: 135,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18872694
Núm. CAS: 7397-68-4