6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Proveedor: Apollo Scientific
OR947407-1G OR947407-250MG
APOSOR947407-1GEA 571 EUR
APOSOR947407-1G APOSOR947407-250MG
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
6-Bromo-2-oxaspiro[3.3]heptane
Formula: C₆H₉BrO
MW: 177,039 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22419347
Núm. CAS: 1363380-78-2