Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR948040-1G OR948040-250MG
APOSOR948040-1GEA 140 EUR
APOSOR948040-1G APOSOR948040-250MG
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate 95%
Methyl 3-(hydroxymethyl)-5-methoxybenzoate
Formula: C₁₀H₁₂O₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044548
Núm. CAS: 367519-84-4