2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948086-1G OR948086-250MG
APOSOR948086-1GEA 174 EUR
APOSOR948086-1G APOSOR948086-250MG
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol 95%
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol
Formula: C₈H₇NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111705
Núm. CAS: 23997-94-6