Ethyl d-homoalaninate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948168-1G OR948168-5G
APOSOR948168-1GEA 174 EUR
APOSOR948168-1G APOSOR948168-5G
Ethyl d-homoalaninate hydrochloride 95%
Ethyl d-homoalaninate hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848831
Núm. CAS: 127641-80-9