5-Chloro-1-tetralone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR948172-1G OR948172-5G
APOSOR948172-1GEA 53.8 EUR
APOSOR948172-1G APOSOR948172-5G
5-Chloro-1-tetralone 98%
5-Chloro-1-tetralone
Formula: C₁₀H₉ClO
MW: 180,631 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08544416
Núm. CAS: 26673-30-3