(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948187-1G
APOSOR948187-1GEA 59.6 EUR
APOSOR948187-1G
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol 97%
(S)-2-Amino-2-(3-chlorophenyl)ethanol
Formula: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253677
Núm. CAS: 663611-73-2