(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (R)-2-Amino-2-(4-bromophenyl)ethanol
OR948197-1G OR948197-250MG
APOSOR948197-1GEA 137 EUR
APOSOR948197-1G APOSOR948197-250MG
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-bromo-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09256373
Núm. CAS: 354153-64-3