(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: (S)-2-Amino-2-(3-bromophenyl)ethanol
OR948198-1G OR948198-250MG
APOSOR948198-1GEA 155 EUR
APOSOR948198-1G APOSOR948198-250MG
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-3-bromo-benzeneethanol
Formula: C₈H₁₀BrNO
MW: 216,075 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09253669
Núm. CAS: 209963-05-3