b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948217-1G OR948217-250MG
APOSOR948217-1GEA 393 EUR
APOSOR948217-1G APOSOR948217-250MG
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08752776
Núm. CAS: 138713-55-0