1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948235-1G OR948235-250MG
APOSOR948235-1GEA 310 EUR
APOSOR948235-1G APOSOR948235-250MG
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine
Formula: C₉H₁₂BrN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06655172
Núm. CAS: 74877-09-1