4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948239-1G OR948239-250MG
APOSOR948239-1GEA 163 EUR
APOSOR948239-1G APOSOR948239-250MG
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine 95%
4-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
Formula: C₆H₇BrN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08062948
Núm. CAS: 524718-27-2