8-Methoxychroman-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948291-1G
APOSOR948291-1GEA 108 EUR
APOSOR948291-1G
8-Methoxychroman-4-one 95%
8-Methoxychroman-4-one
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094977
Núm. CAS: 20351-79-5