4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR948323-1G OR948323-250MG OR948323-500MG
APOSOR948323-1GEA 899 EUR
APOSOR948323-1G APOSOR948323-250MG APOSOR948323-500MG
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
4,6-Dimethyl-2,3-dihydropyridazin-3-one
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00867544
Núm. CAS: 7007-92-3