[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR948344-1G OR948344-5G
APOSOR948344-1GEA 126 EUR
APOSOR948344-1G APOSOR948344-5G
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
[1-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)ethyl]amine
Formula: C₆H₁₁N₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05864498
Núm. CAS: 911788-33-5
UN: 2735
ADR: 8,III