Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948354-1G OR948354-250MG OR948354-500MG
APOSOR948354-1GEA 654 EUR
APOSOR948354-1G APOSOR948354-250MG APOSOR948354-500MG
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine 97%
Boc-(S)-2-Cyclobutylglycine
Formula: C₁₁H₁₉NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659975
Núm. CAS: 155905-77-4