1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
OR948465-10G OR948465-1G OR948465-5G
APOSOR948465-10GEA 386 EUR
APOSOR948465-10G APOSOR948465-1G APOSOR948465-5G
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09997048
Núm. CAS: 174886-05-6