1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Proveedor: Apollo Scientific
OR948492-1G OR948492-5G
APOSOR948492-1GEA 281 EUR
APOSOR948492-1G APOSOR948492-5G
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
1-(6-Chloropyridazin-3-yl)ethan-1-one
Formula: C₆H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698042
Núm. CAS: 214701-31-2