6-Methylpyridine-2-boronic acid
Atención
Sinónimos: 2-Borono-6-methylpyridine, (6-Methylpyridin-2-yl)boronic acid
OR9485-1G OR9485-250MG
APOSOR9485-1GEA 412 EUR
APOSOR9485-1G APOSOR9485-250MG
6-Methylpyridine-2-boronic acid
6-Methylpyridine-2-boronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
MW: 136,944 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD03093331
Núm. CAS: 372963-50-3