5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR948787-100MG OR948787-1G OR948787-250MG
APOSOR948787-100MGEA 526 EUR
APOSOR948787-100MG APOSOR948787-1G APOSOR948787-250MG
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine
Formula: C₇H₉BrClN₃
MW: 250,523 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD17015882
Núm. CAS: 842144-03-0